MKL-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 09111801, human skin. Loose floating aggregates with irregular outline and no central necrosis.
Sinonimo/i:
MKL1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 09111801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09111801-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Hyperdiploid
Morfologia
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
Prodotti
MKL-1 is positive for CM2B4/MCV T AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, NSE and TTF-1. MKL-1 is negative for CK7, chromagen, synaptophysin, neurofilament, LCA, vimentin and CD99.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)