HCA-7 Colony 29
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human colon
Confezionamento
tube of 5 μg 02091238-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02091238-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Near Diploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Expresses Cox-2
Recettori
EGF. Parent HCA-7 cell line: wildtype APC. Known mutations:Parent HCA-7 cell line: RER phenotype, p53
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 8,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)