C7354
Anti-Calbindin-D-28K (KD-15) antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CALB, Anti-D-28K
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 28 kDa
Reattività contro le specie
rat, chicken, human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using sections of rat, human or chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant rat calbindin-D-28K
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
rat ... Calb1(83839)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunocytochemistry
- western blotting
- microarray
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?