C7297
Cyclo(Pro-Gly)3
≥97% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cyclo(Pro-Gly)3, ≥97% (HPLC)
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CNC(=O)C2CCCN2C(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCCN14
InChI
1S/C21H30N6O6/c28-16-10-23-20(32)14-5-2-9-27(14)18(30)12-24-21(33)15-6-3-8-26(15)17(29)11-22-19(31)13-4-1-7-25(13)16/h13-15H,1-12H2,(H,22,31)(H,23,32)(H,24,33)
WAOABPNIJIPSKM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3