C6995
Anti-COMT (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Catechol-O-methyltransferase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~24 kDa (and ~28 kDa)
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of mouse and rat liver and HEK-293T cells expressing human COMT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COMT(1312)
mouse ... Comt1(12846)
rat ... Comt(24267)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2