C6870
Anti-COMT antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Catechol-O-methyltransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~24 kDa (and ~28 kDa)
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using human HepG2 cell lysates
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of mouse and rat liver
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COMT(1312)
mouse ... Comt1(12846)
rat ... Comt(24267)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)