C6223
Monoclonal Anti-CXCR-1 (IL-8 RA) antibody produced in mouse
clone 42705.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
42705.111, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 10 μg/mL using using human blood cells (10 μL diluted antibody/105-106 cells)
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using human tissue (speen)
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2a
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL8RA(3577)
mouse ... Il8ra(227288)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 1