C-26502
Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Sinonimo/i:
Cell Growth Medium, Dermal Papilla Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Articoli
Primary human follicle dermal papilla cells and optimized culture medium. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.