C1416
Chu (N6) Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Nutrient Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- as medium for Zea mays embryo culture
- as a component of zygotic medium for culturing rice zygotes
- as a medium for onion cells epidermal layer for bombardment based transformation studies
Formula variabile
Quantità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.