C-14095
Human Pericytes from Placenta (hPC-PL)
1 million cells per pellet
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human placenta
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Morfologia
(pericyte)
applicazioni
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Stato fisico
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
What are pericytes? What are common pericyte markers? Are pericytes mesenchymal stem cells? Learn more about pericytes in our FAQ page. Explore over 350 PromoCell products.
Primary human pericytes and cell culture media optimized for the in vitro cultivation of human pericytes from all tissues. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.