AV48046
Anti-YWHAZ antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-KCIP-1, Anti-MGC111427, Anti-MGC126532, Anti-MGC138156, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, horse, rabbit, human, guinea pig, dog, bovine, sheep
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YWHAZ(7534)
Descrizione generale
Rabbit Anti-YWHAZ antibody recognizes chicken, bovine, pig, human, mouse, rat, and canine YWHAZ.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Articoli
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.