C-12402
Normal Human Epidermal Melanocytes 2 (NHEM 2)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M2, 500,000 cryopreserved cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human foreskin (juvenile epidermis)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
(epidermal)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Primary Human Epidermal Melanocytes and growth media optimized for in vitro cultivation of human melanocytes, human pigment epithelial cells, melanoma cells, and neuronal cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.