C-12001
Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Juvenile foreskin, single donor, 500,000 cryopreserved cells
Sinonimo/i:
NHEK cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human foreskin (juvenile epidermis)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
( epidermal)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Protocolli
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.