C0363
Terreno CHO
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CHO Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Compatibilità
endotoxin tested
Componenti
HEPES: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Does not contain antibiotics, antimycotics, L-glutamine, or transferrin. Contains no animal-derived proteins or other components.
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2