B4310
BIM 23056
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
D-Phe-Phe-Tyr-D-Trp-Lys-VaL-Phe-D-Nal-NH2 trifluoroacetate salt
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: >1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SSTR5(6755)
mouse ... SSTR5(20609)
rat ... SSTR5(25354)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)