AXYTR222YRS
Pipette reference tips
racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, yellow, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
yellow
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TR-222-Y-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
200 μL
Colore
yellow
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)