Documenti fondamentali
AXYTR222Y
Pipette reference tips
size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs, yellow
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
yellow
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TR-222-Y
Corning
Confezionamento
pkg of 20x1000tips/cs
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Colore
yellow
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)