AXYT200CRS
Pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-200-C-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
200 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.