Documenti fondamentali
AXYRESV100SI
Reservoir
capacity 100 mL, individually wrapped, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
100 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)