AXYRESV100
Reservoir
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)