Documenti fondamentali
AV53281
Sigma-Aldrich
Anti-FUNDC1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FUN14 domain containing 1, Anti-MGC51029
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
dog, guinea pig, bovine, rabbit, rat, horse, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUNDC1(139341)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FUNDC1
Azioni biochim/fisiol
FUNDC1 belongs to the FUN14 family. The exact function of FUNDC1 remains unknown.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: TAVGGGFLLLQIASHSGYVQIDWKRVEKDVNKAKRQIKKRANKAAPEINN
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)