AV48303
Anti-UGP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-UDP-glucose pyrophosphorylase 2, Anti-UDPG, Anti-UDPGP2, Anti-UGPP2, Anti-pHC379
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
56 kDa
Reattività contro le specie
horse, rabbit, bovine, mouse, human, dog, guinea pig, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UGP2(7360)
Descrizione generale
Rabbit Anti-UGP2 antibody recognizes zebrafish, canine, chicken, bovine, pig, human, mouse, and rat UGP2.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)