AV47617
Anti-SETD2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-FLJ16420, Anti-FLJ22472, Anti-FLJ23184, Anti-FLJ45883, Anti-HIF-1, Anti-HSPC069, Anti-HYPB, Anti-SET domain containing 2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
97 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SETD2(29072)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3