AV38154
Anti-IRF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Interferon regulatory factor 4, Anti-LSIRF, Anti-MUM1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
52 kDa
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human, guinea pig, rat, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRF4(3662)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)