AV36993
Anti-TFAM (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AI661103, Anti-Hmgts, Anti-MtTFA, Anti-Transcription factor A, mitochondrial, Anti-TsHMG
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
27 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tfam(21780)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)