Documenti fondamentali
890813P
Avanti
VSA 2
Sinonimo/i:
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C94H147NO42
Numero CAS:
Peso molecolare:
1963.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (890813P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890813P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Solubilità
DMSO: soluble (1mg in 50uL of DMSO turns clear.)
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
VSA-2 is a semisynthetic saponin adjuvant derived from the naturally available Momordica saponin, designed to stimulate antigen-specific humoral and cellular immune responses. It is created by adding a terminal-functionalized side chain to the branched trisaccharide domain at the C3 position of Momordica saponin II (MS II), which is extracted from the seeds of Momordica cochinchinensis Spreng. When compared directly to the clinically validated saponin adjuvant QS-21, VSA-2 demonstrates comparable effectiveness in enhancing both humoral and cellular immune responses.
Applicazioni
Vaccine development
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)