AV31946
Anti-HNF4A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HNF4a7, HNF4a8, HNF4a9, HNF4alpha, MODY, MODY1, NR2A1, NR2A21, TCF, TCF14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
53 kDa
Reattività contro le specie
horse, sheep, mouse, rabbit, rat, bovine, dog, human, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNF4A(3172)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3