Documenti fondamentali
SLW4506/45D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
light blue, thread 45 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4506/45D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
light blue
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
4506/45D
SciLabware
Filettatura
45 mm
Descrizione generale
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)