AMAB91845
Anti-CD44 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13318, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CD44R,CSPG8,HCELL,IN,MC56,MDU2,MDU3,MIC4,Pgp1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL13318, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG3
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)