ADF356301C-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm, large rotor bore, pack of 6
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654331 (NA)
Parametri
7,567 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
29.5 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022654331-2EA | 4061835085736 |