GE27-5130-01
Microspin™ S-300 HR
Cytiva 27-5130-01, pack of 50 columns
Sinonimo/i:
Microspin S-300 HR, S-300 HR Microspin, S-300 Microspin
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 50 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-5130-01
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
Matrice
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
Dimensione particelle
25-75 μm
Dimens. media delle particelle
50 μm
cleaning
2-13
Intervallo di esercizio
3-11
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Accommodates 25 to 50 μL for post-PCR cleanup prior to sequencing.
- Useful for purification of alkaline-denatured plasmid DNA prior to sequencing.
- Convenient: Prepacked with Sephacryl® S-300 HR pre-equilibrated in TE buffer.
- Ready to use: Requires less than 4 min from sample application to collection of purified product.
- Tested in nickase, single- and double-stranded exonuclease and RNase assays.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)