Documenti fondamentali
ADAPA481550-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 x 50 mL conical tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 5 x 50 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638769 (NA)
Parametri
3,100 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)