ADAPA462200-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638441 (NA)
Parametri
3,200 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
137 mm
Diametro
62 mm
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)