ADAPA444215-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 2 x 15 mL conical tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 15 mL conical tube
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637614 (NA)
Parametri
4,400 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
121 mm
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)