ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
About This Item
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639391 (NA)
Parametri
2,750 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
25 mm
Compatibilità
for use with 90 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022639391-2EA | 4061835086009 |