Documenti fondamentali
A9430
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Origine biologica
bovine
Saggio
≥98%
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
tecniche
ELISA: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezze
≤1.0 EU/mg endotoxin
Perdita
≤5%
pH
7
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Applicazioni
This A9430 BSA product has been used in various systems and studies, including:
  • HK-2 cells: Ishola, D.A., Jr. et al., Kidney International, 70, 724-731 (2006).
  • Mice:
For vasoconstriction studies: Szczepaniak, W.S. et al., Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol., 299(1), L137-L145 (2010)
For studies of protein overload nephropathy:
a) Chang, A.M. et al., Nephrol. Dial. Transplant., 27, 1330-1343 (2012)
b) Wong, D.W.L. et al., Cell Death Dis., 7, e2155 (2016).
For protein overload related to resistance to loop diuretics: Zhuang, Y., Jia, Z., et al., Oncotarget, 8(44), 75808-75821 (2017).
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prepared using heat shock fractionation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sigma-Aldrich
A8022
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2153
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sigma-Aldrich
A3912
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A9418
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A0281
Sieroalbumina
Sieroalbumina Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A5611
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
B4287
Sieroalbumina
Björn Hartleben et al.
PloS one, 7(5), e36705-e36705 (2012-05-16)
The kidney filter represents a unique assembly of podocyte epithelial cells that tightly enwrap the glomerular capillaries with their complex foot process network. While deficiency of the polarity proteins Crumbs and aPKC result in impaired podocyte foot process architecture, the
Alexandria J Hammond et al.
PLoS pathogens, 17(4), e1009158-e1009158 (2021-04-06)
Binding of Streptococcus pneumoniae (Spn) to nasal mucus leads to entrapment and clearance via mucociliary activity during colonization. To identify Spn factors allowing for evasion of mucus binding, we used a solid-phase adherence assay with immobilized mucus of human and
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ignacio Izeddin et al.
PloS one, 6(1), e15611-e15611 (2011-01-26)
The actin cytoskeleton of dendritic spines plays a key role in morphological aspects of synaptic plasticity. The detailed analysis of the spine structure and dynamics in live neurons, however, has been hampered by the diffraction-limited resolution of conventional fluorescence microscopy.
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive