A3912
Sieroalbumina
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
tecniche
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Perdita
≤5%
pH
5.2
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Applicazioni
- per studiarne l′adsorbimento su uno strato a pennello di acido poli(acrilico) (PAA) planare attraverso un riflettometro ottico ad angolo fisso
- per misurarne l′adsorbimento su una serie di pellicole sottili per mezzo della spettroscopia a riflessione interna totale
- come costituente del tampone bicarbonato di Krebs-Ringer, che agisce come perfusato durante la perfusione placentale
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3