A9361
Artemether
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dihydroartemisinin methyl ether, Dihydroqinghaosu methyl ether, SM-224
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +155 to +175°, c = 0.5 in methanol
Colore
off-white to light brown
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CO[C@H]1OC2O[C@@]3(C)CCC4[C@H](C)CCC([C@H]1C)[C@@]24OO3
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an anti-schistosomal compound to test it effect on the larval stages of S. mansoni
- to sensitize mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and human osteosarcoma HT1080 cells to cysteine starvation (STV)-induced ferroptosis
- to stimulate islets and its effect on α to β transdifferentiation
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3