A9272
Adenosine 3′-monophosphate
from yeast
Sinonimo/i:
3′-AMP, 3′-Adenylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?