A8556
6′-Sialyllactose sodium salt
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-NeuNAc-(2→6)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 6′-N-Acetylneuraminyl-lactose sodium salt, 6′-SL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk or colostrum
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1% free N-Acetyl Neuraminic Acid
≤11% water (Karl Fischer)
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 20 mg/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Na: 2.6-4.5% (anhydrous)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
O-Glycans