A7554
Monoclonal Anti-Bovine IgG−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone BG-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Bovine IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
BG-18, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
bovine (non-reactive to IgM)
Non deve reagire con
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
tecniche
direct ELISA: 1:25,000
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:75 using using rabbit spleen sections and bovine anti-rabbit IgG
western blot (chemiluminescent): 1:100,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?