A6093
Anti-ATM antibody, Mouse monoclonal
clone SYR6D4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SYR6D4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 350 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a whole cell extract of an ATM high-producer human melanoma cell line
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATM(472)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3