Documenti fondamentali
A5691
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonale anti-actina, α-muscolo liscio
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
SMA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human tonsil or appendix sections
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract/ Mouse heart extract
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Descrizione generale
L′anticorpo (detto anche anti-α-Sm-1) è specifico per la singola isoforma della α-actina muscolo liscio. Reagisce specificamente con la α-actina muscolo liscio nelle analisi di immunofissazione e marca le cellule muscolari lisce nelle sezioni di tessuto congelate o fissate in formalina e incluse in paraffina.
Actin is a highly conserved protein that is a major component of both the cytoskeletal and contractile structures in all cell types. It varies in amount, being related to the type of differentiation and to the functional state of cells and tissues. Actin can be found in two different forms of aggregation, the globular or the fibrillar state, and at least six distinct isoforms occur in vertebrates. The actins exhibit over 90% sequence homology, but each isoform has a unique NH2-terminal sequence. The isoforms are comprised of three α actins (skeletal, cardiac, smooth), one β actin (β-non-muscle) and two γ actins (γ smooth muscle and γ non-muscle).
Immunogeno
Decapeptide sintetico N-terminale della α-actina muscolo liscio.
Applicazioni
Le sezioni di innesti di tessuto testicolare di ratto incluse in paraffina sono state sottoposte a colorazione immunoistochimica con anticorpo monoclonale murino anti-actina muscolo liscio.
L′analisi IHC del tessuto cardiaco murino colorato con x-gal è stata condotta utilizzando l′anticorpo primario, anti-actina muscolo liscio monoclonale di topo, per identificare i miofibroblasti.
L′immunocitochimica è stata condotta su cellule muscolari lisce di aorte bovine utilizzando l′anticorpo monoclonale anti-ACTA2. Le cellule sono state prima coltivate su vetrini coprioggetto e fissate in acetone/EtOH al 50% per 10 minuti a 4 gradi.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry was performed on kertocytes fixed in 1% PFA and incubated with mouse monoclonal anti-smooth muscle actin (14A) at a 1:100 dilution.
Mouse monoclonal anti-actin, α−smooth muscle-alkaline phosphatase antibody has been used for immunohistochemical application in mouse and human tissues.
Stato fisico
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% bovine serum albumin, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide as a preservative.
Altre note
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jason Webber et al.
The American journal of pathology, 175(1), 148-160 (2009-06-23)
Myofibroblasts are contractile cells that are characterized by the expression of alpha-smooth muscle actin and mediate the closure of wounds and the formation of collagen-rich scars. Their presence in organs such as lungs, liver, and kidney has long been established
Ye Ding et al.
Circulation research, 119(6), 718-730 (2016-07-22)
AMP-activated protein kinase (AMPK) has been reported to play a protective role in atherosclerosis. However, whether AMPKα2 controls atherosclerotic plaque stability remains unknown. The aim of this study was to evaluate the impact of AMPKα2 deletion on atherosclerotic plaque stability
Kenneth Chan et al.
Journal of the American Heart Association, 6(11) (2017-11-02)
Genome-wide association studies identified ADAMTS7 as a risk locus for coronary artery disease (CAD). Functional studies suggest that ADAMTS7 may promote cellular processes in atherosclerosis. We sought to examine the association between genetic variation at ADAMTS7 and measures of atherosclerosis
Alex H P Chan et al.
PloS one, 12(3), e0174773-e0174773 (2017-03-30)
Current animal models for the evaluation of synthetic grafts are lacking many of the molecular tools and transgenic studies available to other branches of biology. A mouse model of vascular grafting would allow for the study of molecular mechanisms of
Izabela Rozenberg et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 30(5), 923-930 (2010-03-06)
Enhanced endothelial permeability leading to intimal accumulation of low-density lipoproteins (LDL) stimulates the formation of atherosclerotic lesions. Histamine is known to increase vascular permeability. Whether this affects the formation of atherosclerotic lesions, however, remains elusive. Apolipoprotein E-null (ApoE(-/-)) mice treated