A5463
Anti-Acetylated Proteins antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, chicken, bovine
Concentrazione
~0.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblats cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using Whole cell extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line treated with sodium butyrate
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Staining of histone H4 in immunoblotting is specifically inhibited with acetylated histone H4 immunizing peptide (human, amino acids 1-20 with N-epsilon-acetylated lysines at positions 5, 8, 12, and 16). No inhibition with the non-acetylated histone H4 peptide (human, amino acids 1-20) is observed.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)