A4480
Anti-ASPP2 antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone DX 54.10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-53BP2 apoptosis-stimulating protein of p53 2, Anti-TP53BP2, Anti-tumor protein p53-binding protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DX 54.10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~175 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53BP2(7159)
mouse ... Trp53bp2(209456)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)