Documenti fondamentali
A3179
Sigma-Aldrich
Differentiation Solution
Sinonimo/i:
Acid Alcohol
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Stato
solution
Livello qualitativo
Durata
40 mo.
Colore
colorless
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Acidified alcohol solution for the differentiation of regressive hematoxylin stains.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6