A1231
Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase
clone 35C1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ARK-1, Anti-AURORA2, Anti-Aurora-related kinase 1, Anti-STK6, Anti-Serine/threonine protein kinase 15, AntiSTK15 (Serine/threonine protein kinase 15), BTAK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in mouse cell line
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
35C1, monoclonal
Forma fisica
PBS solution
PM
antigen ~46 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790) , AURKA(6790)
mouse ... Aurka(20878) , Aurka(20878)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3