97318
D-Mannoheptulose
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-Manno-2-heptulose
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Colore
white
Punto di fusione
151 °C ((304 °F ))
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
HAIWUXASLYEWLM-BWSJPXOBSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2