Documenti fondamentali
292710
Sigma-Aldrich
Phenyl β-D-glucopyranoside
≥95.0%
Sinonimo/i:
Phenyl beta-D-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O6
CAS Number:
Peso molecolare:
256.25
Beilstein:
87517
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D −70°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
NEZJDVYDSZTRFS-RMPHRYRLSA-N
Applicazioni
Phenyl β-D-glucopyranoside can be used:
  • As a starting material for the synthesis of various derivatives of β-D-glucopyranosides with potential application as anti-HIV agents.
  • As a model for glycosides in the gas phase for their spectroscopic investigation.
  • As an internal standard in GC and GC-MS quantitative analyses.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica