96864
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 2/Kit No 75403
Stato
liquid
Livello qualitativo
pH
7.2±0.2 ( in neat)
Densità
1.13 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)